Merck
ENA508625151
Enamine
3-bromo-6-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.45
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2BrClN4/c6-5-9-8-4-2-1-3(7)10-11(4)5/h1-2H
InChI Key
CGCZYGSVCBHXEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264325
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264325