Merck
ENA508625130
Enamine
tert-butyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)6-4-7(11)10-5-6/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
HKSQEVGMABVREK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264277
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264277