Merck
ENA508625045
Enamine
3-bromo-1,1-dimethylcyclohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.11
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-1,1-dimethylcyclohexane
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-8(2)5-3-4-7(9)6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
LXSNPTXXWZFQQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264028
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264028
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)