Merck
ENA508625030
Enamine
1-isothiocyanato-2,2-dimethylpropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.23
MDL番号:
Iupac Name
1-isothiocyanato-2,2-dimethylpropane
Inchi Code
1S/C6H11NS/c1-6(2,3)4-7-5-8/h4H2,1-3H3
InChI Key
RNMOLQDSODXHBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263957
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)