Merck
ENA508624954
Enamine
[3-(3-fluorophenyl)pyrrolidin-3-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.24
MDL番号:
Iupac Name
[3-(3-fluorophenyl)-3-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H14FNO/c12-10-3-1-2-9(6-10)11(8-14)4-5-13-7-11/h1-3,6,13-14H,4-5,7-8H2
InChI Key
KVLAHVJAVCGENK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263473
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263473