Merck
ENA508624953
Enamine
2-propylpyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.2
MDL番号:
Iupac Name
2-propylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI Key
ICALDHCMXFGLBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127295