Merck
ENA508624867
Enamine
2-chloro-4-methoxy-6-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.61
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-methoxy-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C8H9ClO2/c1-5-3-6(11-2)4-7(9)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
InChI Key
XHHDKHCGMWEGGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262276
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262276
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)