Merck
ENA508624778
Enamine
6-bromo-5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.46
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-5-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2/c8-4-2-6-3(1-5(4)9)7(11)10-12-6/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
BSLISWPSAUKPKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260315
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260315
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)