Merck
ENA508624505
Enamine
tert-butyl 4-(but-3-yn-1-yl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-butynyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H22N2O2/c1-5-6-7-14-8-10-15(11-9-14)12(16)17-13(2,3)4/h1H,6-11H2,2-4H3
InChI Key
NDBBLLCYPXUQNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209720
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209720
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)