Merck
ENA508624273
Enamine
(1,2-dimethylpyrrolidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.14
MDL番号:
Iupac Name
(1,2-dimethylpyrrolidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-6-7(5-8)3-4-9(6)2;;/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
PRBSJPLUXYUMLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188047
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188047