Merck
ENA497682766
Enamine
2-(bromomethyl)bicyclo[2.2.2]octane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.12
MDL番号:
Iupac Name
2-(bromomethyl)bicyclo[2.2.2]octane
Inchi Code
1S/C9H15Br/c10-6-9-5-7-1-3-8(9)4-2-7/h7-9H,1-6H2
InChI Key
LKEJZWYPDGTEIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268548
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268548