Merck
ENA497682562
Enamine
4-(2-cyclopropylethoxy)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.71
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-cyclopropylethoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c12-10-3-5-11(6-4-10)13-8-7-9-1-2-9;/h3-6,9H,1-2,7-8,12H2;1H
InChI Key
DKJQLNIQJGDSHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268028
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268028