Merck
ENA497682115
Enamine
3-bromo-1-benzothiophen-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.1
MDL番号:
mp
102-104
Iupac Name
3-bromobenzo[b]thiophen-4-ol
Inchi Code
1S/C8H5BrOS/c9-5-4-11-7-3-1-2-6(10)8(5)7/h1-4,10H
InChI Key
BIXYSKIJYNQIGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266877
Melting Point
102-104
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266877