Merck
ENA497682104
Enamine
methyl 4-formyl-5-methylfuran-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
mp
93-94
Iupac Name
methyl 4-formyl-5-methylfuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H8O4/c1-5-6(4-9)3-7(12-5)8(10)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
LJIHJAZSANRVHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266860
Melting Point
93-94
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266860