Merck
ENA497681843
Enamine
3-(trifluoroacetamido)pyridine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.13
MDL番号:
Iupac Name
3-[(trifluoroacetyl)amino]isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3N2O3/c9-8(10,11)7(16)13-5-3-12-2-1-4(5)6(14)15/h1-3H,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
GJWUKGILXOBNHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266087
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266087