Merck
ENA497681756
Enamine
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.65
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10F3N.ClH/c11-10(12,13)8-3-1-7(2-4-8)9(14)5-6-9;/h1-4H,5-6,14H2;1H
InChI Key
AGDNJJXCPAHITL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265891
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265891