Merck
ENA497681169
Enamine
4-chloro-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.67
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C12H8ClN3/c13-12-11-8-10(9-4-2-1-3-5-9)15-16(11)7-6-14-12/h1-8H
InChI Key
ACCBQSBWDNAFOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265452
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265452
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)