Merck
ENA497681002
Enamine
6-methyl-4-oxo-4H,5H,6H,7H-pyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.18
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O3/c1-4-3-11-6(7(12)9-4)2-5(10-11)8(13)14/h2,4H,3H2,1H3,(H,9,12)(H,13,14)
InChI Key
PVFMQTPYIIUUBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265285
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265285