Merck
ENA497680709
Enamine
4-(3-hydroxypyrrolidin-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-hydroxy-1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c13-10-5-6-12(7-10)9-3-1-8(2-4-9)11(14)15/h1-4,10,13H,5-7H2,(H,14,15)
InChI Key
QLVDGJQLISBZFZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264992
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264992