Merck
ENA497680241
Enamine
(5-phenyloxolan-2-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.71
MDL番号:
Iupac Name
(5-phenyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c12-8-10-6-7-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,10-11H,6-8,12H2;1H
InChI Key
COUXSMCIXWFXJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263593
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263593