Merck
ENA497680005
Enamine
1-difluoromethanesulfonylazetidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.18
MDL番号:
Iupac Name
1-[(difluoromethyl)sulfonyl]-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7F2NO4S/c6-5(7)13(11,12)8-1-3(2-8)4(9)10/h3,5H,1-2H2,(H,9,10)
InChI Key
BMPRGLGREBSJKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261373
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261373