Merck
ENA497679924
Enamine
1-(ethanesulfonyl)azetidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(ethylsulfonyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO4S/c1-2-12(10,11)7-3-5(4-7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
GSAXUQYIQDBQMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262773
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262773