Merck
ENA497679889
Enamine
2-nitro-4-(thiophen-2-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.25
MDL番号:
mp
157-159
Iupac Name
2-nitro-4-(thiophen-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S/c11-8-4-3-7(6-9(8)12(13)14)10-2-1-5-15-10/h1-6H,11H2
InChI Key
YAYYYILNXVGFEZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262723
Melting Point
157-159
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262723
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)