Merck
ENA497679766
Enamine
3-(chloromethyl)cyclohexan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.62
MDL番号:
Iupac Name
3-(chloromethyl)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C7H11ClO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h6H,1-5H2
InChI Key
MGVAYWXDNWVXJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262438
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262438