Merck
ENA497679761
Enamine
3-methyl-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.18
MDL番号:
mp
232-237
Iupac Name
3-methyl-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8O4/c1-6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)15-10(6)11(13)14/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YZQIPYSOPIFMPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262426
Melting Point
232-237
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262426
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)