Merck
ENA497679738
Enamine
1-methyl-3-(5-methylfuran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-3-(5-methyl-2-furyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-7-3-4-9(14-7)10-8(6-13)5-12(2)11-10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
ADBLMNLNYNTAPM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261110
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261110
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)