Merck
ENA497679658
Enamine
1-[2-(dimethylamino)ethyl]piperazin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.24
MDL番号:
Iupac Name
1-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C8H17N3O/c1-10(2)5-6-11-4-3-9-7-8(11)12/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
YBSDBDDIAPKFNU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262133
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262133