Merck
ENA497679553
Enamine
3-(morpholin-4-yl)cyclobutan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.15
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)cyclobutanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.2ClH/c9-7-5-8(6-7)10-1-3-11-4-2-10;;/h7-8H,1-6,9H2;2*1H
InChI Key
OSYQXXSJSXMCHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261916
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261916
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)