Merck
ENA497679464
Enamine
1-[(1-tert-butyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]piperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.79
MDL番号:
Iupac Name
1-((1-(tert-butyl)-1H-pyrazol-4-yl)methyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N4.ClH/c1-12(2,3)16-10-11(8-14-16)9-15-6-4-13-5-7-15;/h8,10,13H,4-7,9H2,1-3H3;1H
InChI Key
PJYGXNJLWDLWBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260884
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260884