Merck
ENA497679458
Enamine
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.03
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-2-1-5-3-9-4-10-6(5)8/h3-4H,1-2H2
InChI Key
WWQRBWHHBMWGFU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702