Merck
ENA497679316
Enamine
rac-tert-butyl N-{[(3aR,6aR)-octahydrocyclopenta[c]pyrrol-3a-yl]methyl}carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.81
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (((3aR,6aR)-hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-3a(1H)-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O2.ClH/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-13-6-4-5-10(13)7-14-8-13;/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16);1H/t10-,13+;/m0./s1
InChI Key
DAZPSWYTPLDMRH-SMDQHNSPSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262818
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262818