Merck
ENA497679297
Enamine
2-(3-carbamoyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.13
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-carbamoyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N4O3/c6-4(12)5-7-2-9(8-5)1-3(10)11/h2H,1H2,(H2,6,12)(H,10,11)
InChI Key
CMLHYHSPLZQNML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262604
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262604
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)