Merck
ENA497679282
Enamine
sodium 6-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.99
MDL番号:
Iupac Name
sodium 6-bromo-4-(trifluoromethyl)picolinate
Inchi Code
1S/C7H3BrF3NO2.Na/c8-5-2-3(7(9,10)11)1-4(12-5)6(13)14;/h1-2H,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
CSERGHMMDYKJKI-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262508
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262508
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)