Merck
ENA497679207
Enamine
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.65
MDL番号:
Iupac Name
4-aminoheptanedioic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4.ClH/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12;/h5H,1-4,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI Key
JWQBFRWDIHLWMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261792
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261792
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)