Merck
ENA497679161
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-11(2,3)16-10(15)12(9(13)14)7-5-4-6-8-12/h4-5H,6-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
ZLHYEHGTPDNOOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261022
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261022