Merck
ENA497678874
Enamine
1-(azetidin-3-yl)pyrrolidin-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-azetidinyl)-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c10-7-1-2-9(5-7)6-3-8-4-6/h6-8,10H,1-5H2
InChI Key
WPHKSKAWLZGADW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260405
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260405
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)