Merck
ENA497678775
Enamine
tert-butyl 4-(4-cyanopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-cyanopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N4O2/c1-15(2,3)21-14(20)19-8-6-18(7-9-19)13-11-17-5-4-12(13)10-16/h4-5,11H,6-9H2,1-3H3
InChI Key
PCNJVGQNOKIQNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258824
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258824
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)