Merck
ENA497678551
Enamine
3-bromo-1,1,1-trifluoro-3-phenylpropan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.05
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-1,1,1-trifluoro-3-phenylpropan-2-one
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c10-7(8(14)9(11,12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
XWQPKCABAXIHPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255999
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255999