Merck
ENA497678539
Enamine
2-phenylfuro[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
mp
88-93
Iupac Name
2-phenylfuro[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C13H9NO/c1-2-5-10(6-3-1)13-9-11-12(15-13)7-4-8-14-11/h1-9H
InChI Key
IZQVYGNVFNSARJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255834
Melting Point
88-93
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255834
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)