Merck
ENA497678343
Enamine
2-(dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H11NOS/c1-5-6(2)10-7(8-5)3-4-9/h9H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
SFCQMAIULWJXCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244958
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244958