Merck
ENA497678238
Enamine
{[(2-methylprop-2-en-1-yl)oxy]methyl}benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 2-methyl-2-propenyl ether
Inchi Code
1S/C11H14O/c1-10(2)8-12-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
InChI Key
CYZYBHBEBHVRMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205751
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205751
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)