Merck
ENA497678083
Enamine
2-cyanobutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.12
MDL番号:
Iupac Name
2-cyanobutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H7NO2/c1-2-4(3-6)5(7)8/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
XNINAOUGJUYOQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-150120
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-150120