Merck
ENA497678029
Enamine
methyl 4-bromo-3-hydrazinylbenzoate dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
318
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-bromo-3-hydrazineylbenzoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2.2ClH/c1-13-8(12)5-2-3-6(9)7(4-5)11-10;;/h2-4,11H,10H2,1H3;2*1H
InChI Key
JQRHKNUZMISKRY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260635
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260635