Merck
ENA497377464
Enamine
2-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}ethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.31
MDL番号:
Iupac Name
2-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-9-8-10-6-4-5-7-11(10)12(16)17/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI Key
ZCENPHKFPQBAPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79016
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79016
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)