Merck
ENA497377392
Enamine
5,6-difluoro-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.11
MDL番号:
Iupac Name
5,6-difluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(13)11-7(3)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChI Key
MROUYCSLODQSRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38854
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38854
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)