Merck
ENA497377366
Enamine
tert-butyl 5-amino-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-amino-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-6-11(7-13)5-4-8(11)12/h8H,4-7,12H2,1-3H3
InChI Key
UXISSJKZFYQLHL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264531
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264531