Merck
ENA497377257
Enamine
1-methyl-3-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.17
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-3-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O2.2ClH/c1-13-6-8(10(14)15)9(12-13)7-3-2-4-11-5-7;;/h6-7,11H,2-5H2,1H3,(H,14,15);2*1H
InChI Key
JIWDICWWJTYADT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260640
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260640
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)