Merck
ENA497377228
Enamine
(3,3-dimethylbutan-2-yl)hydrazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.13
MDL番号:
Iupac Name
(3,3-dimethylbutan-2-yl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H16N2.2ClH/c1-5(8-7)6(2,3)4;;/h5,8H,7H2,1-4H3;2*1H
InChI Key
NAGQOMCEXMHIMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260599
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260599