Merck
ENA497377017
Enamine
3-chloro-5-(piperidin-4-yloxy)pyridine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.6
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-(piperidin-4-yloxy)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O.2ClH/c11-8-5-10(7-13-6-8)14-9-1-3-12-4-2-9;;/h5-7,9,12H,1-4H2;2*1H
InChI Key
VRBQCCSGDBQQGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260607
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260607
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)