Merck
ENA497376877
Enamine
2-amino-3-methylhexan-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.68
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-3-methylhexan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17NO.ClH/c1-3-4-6(2)7(8)5-9;/h6-7,9H,3-5,8H2,1-2H3;1H
InChI Key
TUMRWXNLLHVTHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258276
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258276